Wichtige Dokumente
587672
L-Glutaminsäure-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](C[13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-QQPKUSCQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)