Wichtige Dokumente
586757
5-Aminolävulinsäure-5-13C -hydrochlorid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl[H].N[13CH2]C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i3+1;
InChIKey
ZLHFONARZHCSET-FJUFCODESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)