Wichtige Dokumente
586722
L-Alanin-1-13C,3,3,3-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,3+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-APTMEMSLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)