Merck
586633
Sigma-Aldrich
Acrylonitril-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenenitrile-2-13C
About This Item
Lineare Formel:
H2C=13CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-83 °C (lit.)
Dichte
0.830 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=[13CH]C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2+1
InChIKey
NLHHRLWOUZZQLW-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.99 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)