Merck
578851
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylborsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed cross-coupling
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)