Wichtige Dokumente
343625
7-Oxooctansäure
98%
Synonym(e):
7-Ketooctanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
160-162 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
CC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-7(9)5-3-2-4-6-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
OSAHCBHKCKPJGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)