Merck
576565
Sigma-Aldrich
3-Pyridinborsäurepinacolester
97%
Synonym(e):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin, 3-Pyridylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-104.4 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-7-13-8-9/h5-8H,1-4H3
InChIKey
XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)