Wichtige Dokumente
574554
5,6-Dimethyl-2-thiouracil
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
284-288 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C(C)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChIKey
MEAKRQUSGACTFV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?