Merck
34031
Supelco
Aflatoxin M1 -Lösung
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.27
Beilstein:
1630643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
0.5 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChIKey
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certan-Flasche
Isoproturon-d6 wird bei der Analyse von Pestiziden in Feinstaubpartikeln in der Luft mittels Flüssig-Extraktion unter Druck und Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS-MS) als interner Standard verwendet.
Pilze von Gattungen wie Aspergillus, Fusarium, Penicillium usw. produzieren Mycotoxine. Diese toxischen sekundären Metaboliten schädigen die Gesundheit von Tieren und Menschen, wenn sie über kontaminiertes Getreide und Obst oder über verarbeitete Lebensmittel und Futtermittel in die Nahrungskette gelangen.
Aflatoxin M1 ist eine Mycotoxin-Standardlösung mit nur einem Bestandteil, die für die präzise Qualitätskontrolle von Nahrungs- und Futtermitteln entwickelt wurde.
Anwendung
Aflatoxin M1 kann als analytischer Referenzstandard für die Quantifizierung des Analyten in Milchproben und Milchprodukten mittels chromatographischer Methoden genutzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liquid chromatography/tandem mass spectrometric confirmatory method for determining aflatoxin M1 in cow milk: comparison between electrospray and atmospheric pressure photoionization sources.
Cavaliere C, et al.
Journal of Chromatography A, 1101(1-2), 69-78 (2006)
Determination of Aflatoxin M1 in Milk and Milk Powder Using High-Flow Solid-Phase Extraction and Liquid Chromatography- Tandem Mass Spectrometry
Chen Y-C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(22), 8474-8480 (2005)
"Analysis of currently used pesticides in fine airborne particulate matter (PM 2.5) by pressurized liquid extraction and liquid chromatography?tandem mass spectrometry"
Coscolla C, et al.
Journal of Chromatography A, 1200(02), 100-107 (2008)
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
Vinutha Siddappa et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(11), 4158-4162 (2012-09-04)
Aflatoxin M(1) (AFM(1)) is a toxic metabolite found in the milk of lactating animals which have consumed feedstuffs contaminated with aflatoxin B(1). Ultra high temperature treated (UHT) milk is a product which is becoming popular in developing countries like India