Wichtige Dokumente
571245
Pyren
sublimed grade, 99%
Synonym(e):
Benzo[def]phenanthren
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
SMILES String
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChIKey
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
435.2 °F
Flammpunkt (°C)
224 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)