Wichtige Dokumente
329703
Zinkdiethyldithiocarbamat
97%
Synonym(e):
Zinc bis(diethyldithiocarbamate), Zinc diethylcarbamodithioate, Diethyldithiocarbamic acid zinc salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
InChIKey
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It can also be used as:
- A catalyst for the polymerization of olefin oxides.
- A precursor to prepare zinc sulfide semiconductor nanowires, which can be used as building blocks for photonic devices.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,spleen, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?