Merck
560111
Sigma-Aldrich
(−)-(18-Krone-6)-2,3,11,12-tetracarbonsäure
Synonym(e):
(2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D −65 in 1% methanol
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
SMILES String
O1C(C(OCCOCCOC(C(OCCOCC1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
FZERLKNAJSFDSQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
Preparation of optically active lysine-specific demethylase 1 inhibitor NCL-1 as a potential antitumor agent
Used as:
Chiral NMR solvating agent for determining the enantiomeric purity and absolute configuration of β-amino acids
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)