Merck
556645
Sigma-Aldrich
N-Heptafluorbutyrylimidazol
97%
Synonym(e):
1-(Perfluorbutyryl)imidazol, NSC 151966
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3F7N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
Dichte
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChIKey
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kann bei Lagerung eine Ausfällung bilden und dunkler werden – die Wirkung ist davon nicht betroffen.
Anwendung
N-Heptafluorbutyrylimidazol kann als Derivatisierungsreagens in GLC-Analysen (Gas-Flüssigkeits-Chromatographie) für folgende Verbindungen verwendet werden:
  • Deoxynivalenol in Weizen
  • Antibiotika (Gentamicin, Tobramycin, Netilmicin und Amikacin) in humanem Serum
  • Melatonin
  • Durch Acylierung von Indolealkylaminen gebildete Heptafluorbutyrylverbindungen
  • Acylierungsprodukte von Morphin, Codein und Nalorphin
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"Identification and separation of indolealkylamines by gas-liquid chromatographic analysis of their heptafluorobutyryl derivatives"
Beningtom F, et al.
Journal of Chromatography A, 106(2), 435-443 (1975)
A gas-liquid chromatographic assay of melatonin and indoleamines using heptafluorobutyryl derivatives.
P H Degen et al.
Analytical biochemistry, 45(2), 634-644 (1972-02-01)
"Determination of opiates in biological samples by glass capillary gas chromatography with electron-capture detection"
Edlund OP
Journal of Chromatography A, 206(1), 109-116 (1981)
P M Scott et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 64(6), 1364-1371 (1981-11-01)
A method for determining deoxynivalenol (DON) in wheat has been developed in conjunction with an assessment of contamination in Canada. The sample is extracted with methanol-water; the extract is treated with 30% aqueous ammonium sulfate solution and extracted with 4
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while