Wichtige Dokumente
555339
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Cap Mix A, (80 % Tetrahydrofuran, 10 % Essigsäureanhydrid, 10 % Pyridin),
Verunreinigungen
≤0.01% water
water
Qualitätsniveau
bp
65 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?