Wichtige Dokumente
553875
2,5-Difluorbenzolsulfonamid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChIKey
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)