Wichtige Dokumente
552933
2,2′-Dipyridyl-N-oxid
98%
Synonym(e):
2,2′-Bipyridine 1-oxide, 2,2′-Bipyridine N-oxide, 2,2′-Bipyridine monooxide, 2,2′-Bipyridyl N-oxide, 2,2′-Dipyridyl 1-oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
SMILES String
[O-][n+]1ccccc1-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11-9/h1-8H
InChIKey
KIKATWFLYDKKOL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,2′-bipyridyl-6-carbonitrile
- 4-nitro-2,2′-bipyridyl N-oxide by reaction with potassium nitrate in sulfuric acid
- Eu(TTA)3(Obpy), an electroluminescent red emitter obtained via reaction with europium(III) chloride hexahydrate (EuCl3.6H2O) and 2-thenoyltrifluoroacetonate(TTA)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?