Wichtige Dokumente
550019
N,N-Dimethyldipropylentriamin
99%
Synonym(e):
DMAPAPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4630 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)CCCNCCCN
InChI
1S/C8H21N3/c1-11(2)8-4-7-10-6-3-5-9/h10H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
OMKZWUPRGQMQJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Prepare poly(ethylene oxide)-b-poly(3-caprolactone-g-DP) [PEO-b-P(CL-g-DP)], a biodegradable amphiphilic polycationic copolymer.
- Develop a second generation aminoglycoside 6′-N-acetyltransferase (AAC(6′) inhibitor.
- Prepare a hydrophilic gemcitabine conjugated cationic copolymer, which can be employed in the treatment pancreatic cancer.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?