Wichtige Dokumente
548618
2-Benzyl-4-chlorphenol
95%
Synonym(e):
Chlorophen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
160-162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
Dichte
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
InChIKey
NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?