Merck
546658
Sigma-Aldrich
Methyl-3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat
97%
Synonym(e):
3-Amino-4-methylthiophencarbonsäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChIKey
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)