Wichtige Dokumente
544922
Ammoniumhexachlorosmat(IV)
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Osmium(IV)-ammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (subl.) (lit.)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?