Merck
544914
Sigma-Aldrich
IR-775-Chlorid
Dye content ~90 %
Synonym(e):
2-[2-[2-Chlor-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-yliden)-ethyliden]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indoliumchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ~90%
mp (Schmelzpunkt)
208-215 °C (lit.)
λmax
775 nm
SMILES String
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C32H36ClN2.ClH/c1-31(2)24-14-7-9-16-26(24)34(5)28(31)20-18-22-12-11-13-23(30(22)33)19-21-29-32(3,4)25-15-8-10-17-27(25)35(29)6;/h7-10,14-21H,11-13H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BPSIJFMUSNMMAL-UHFFFAOYSA-M
Leistungsmerkmale und Vorteile
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)