Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
543047
Deuteriumchlorid -Lösung
35 wt. % in D2O, ≥99 atom % D
Synonym(e):
Salzsäure-d
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
35 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithiumdeuterid ist ein isotopisch markiertes Analogon von Lithiumhydrid.
Anwendung
Deuteriumchlorid-Lösung wurde für folgende Untersuchungen verwendet:
- Kinetik der Chitosan-Reacetylierung unter Verwendung von Essigsäureanhydrid und Essigsäure.
- Regioselektive terminale Gruppenaktivierung von Chitosan durch Thioacetylierung.
- Komplexe Formation zwischen Cyclodextrin und Captopril in einer wässrigen Lösung bei NMR-Spektroskopien.
Lithiumdeuterid kann bei 30 GPa und Raumtemperatur als Halbleiter dienen. Es wird als das polarisierte Deuteronzielmaterial für die Messung der Protonen- und Neutronenstruktur verwendet
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kinetics and efficiency of chitosan reacetylation.
Lavertu M, et al.
Carbohydrate Polymers, 87(2), 1192-1198 (2012)
Jean Lesne et al.
Nature communications, 11(1), 6140-6140 (2020-12-03)
Hydrogen-Deuterium eXchange coupled to Mass Spectrometry (HDX-MS) is now common practice in structural biology. However, it is most of the time applied to rather small oligomeric complexes. Here, we report on the use of HDX-MS to investigate conformational differences between
Inclusion complex formation of captopril with $\alpha$-and $\beta$-cyclodextrins in aqueous solution: NMR spectroscopic and molecular dynamic studies.
Ikeda Y, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 91(11), 2390-2398 (2002)
Regioselective chitosan end-group activation: the triskelion approach
Pickenhahn VD, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(30), 18628-18638 (2017)
Andrey N Pravdivtsev et al.
PloS one, 15(10), e0239982-e0239982 (2020-10-02)
Magnetic resonance spectroscopy (MRS) allows the analysis of biochemical processes non-invasively and in vivo. Still, its application in clinical diagnostics is rare. Routine MRS is limited to spatial, chemical and temporal resolutions of cubic centimetres, mM and minutes. In fact