Wichtige Dokumente
541435
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenvinylen]
average Mn 70,000-100,000
Synonym(e):
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenvinylen], MEH-PPV
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Band gap: 2.3 eV
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 70,000-100,000
Fluoreszenz
λex 495 nm; λem 554 nm in toluene
Energie der Orbitale
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
Leistung von OPV-Bauelementen
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?