Wichtige Dokumente
540838
4-Piperidinbuttersäure
97%
Synonym(e):
4-(Piperidin-4-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cl[H].OC(=O)CCCC1CCNCC1
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c11-9(12)3-1-2-8-4-6-10-7-5-8;/h8,10H,1-7H2,(H,11,12);1H
InChIKey
UTPNREIRALGKPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Modification of 3-amidinophenylalanine-derived matriptase inhibitors
Reactions between Weinreb amides and 2-magnesiated oxazoles
Reactant for synthesis of:
NAmPRTase inhibitors
FK866 analogs for NAD salvage inhibition
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?