Wichtige Dokumente
537403
Ethylenglykol-monoacetoacetat-monomethacrylat
95%, contains BHT as stabilizer
Synonym(e):
AAEM, 2-(Methacryloyloxy)ethylacetoacetat, Acetessigsäure-2-(methacryloyloxy)-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Enthält
BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
methacrylate
SMILES String
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
InChIKey
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?