Wichtige Dokumente
537233
2,4-Difluorthiophenol
97%
Synonym(e):
2,4-Difluorbenzolthiol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5235 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChIKey
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)