Wichtige Dokumente
535893
5-Methyluridin
97%
Synonym(e):
Ribothymidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
183-184 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChIKey
DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?