Merck
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)essigsäuremethylester -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
D-p-Hydroxyphenylglycin-methylester-hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
InChIKey
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)