Wichtige Dokumente
534498
4-Piperidinpiperidin
97%
Synonym(e):
1,4′-Bipiperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2
InChIKey
QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Arylthiadiazole H3 antagonists
Water-soluble N-mustards as anticancer agents
Antitubercular drugs
Vasopressin1b receptor antagonists
MDR modulators
Selective Norepinephrine transporter inhibitors
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?