Merck
413437
Sigma-Aldrich
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethylmethacrylat
99%
Synonym(e):
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChIKey
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethylmethacrylat ist eine organische Verbindung, die zur Klasse der Acrylatmonomere gehört. Sie wird häufig als UV-Absorber oder -Stabilisator in Polymeren, Beschichtungen, Klebstoffen, Intraokularlinsen und anderen Materialien verwendet, um sie vor den schädlichen Auswirkungen von UV-Strahlung zu schützen.
Anwendung
Anwendungsgebiete von 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethylmethacrylat:
  • Zur Präparation eines Polymermaterials durch Copolymerisierung mit 2-Hydroxy-4-acryloyloxybenzophenon (HABP). Das synthetisierte Polymer kann zum UV-Schutz auf Baumwollgewebe aufgetragen werden.
  • Bei der Herstellung von UV-Schutztextilien. Es wird mittels Polymerisation auf das Gewebe aufgetragen, um eine UV-Schutzbeschichtung zu schaffen.
  • Als Monomer bei der Synthese von Fluoralkyl-Endkappen-Oligomeren mit guten oberflächenaktiven Eigenschaften.
  • Es wird auch als UV-Absorber (UVA) bei Intraokularlinsen verwendet.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF NOVEL FLUOROALKYL END-CAPPED OLIGOMERS CONTAINING 3,5-DIMETHYL-4-HYDROXYBENZYL AND 3-(2H-BENZOTRIAZOL-2-yl)-4-HYDROXYPHENYL SEGMENTS
Hideo Sawada, et al
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 4, 311-332 (2005)
Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl Methacrylate with Styren
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72, 1244-12554 null
Analysis of Polymeric UV Absorber (Tinuvin 213) Using LDI-TOFMS: Solvent Effect in Sample Preparation
Im SH and Choi SS
Bull. Korean Chem. Soc., 32 (6), 2093-2093 (2011)
Broad ultraviolet protection by copolymerization of 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl] ethyl methacrylate and 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophenone on cotton via admicellar polymerization
Tragoonwichian, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 108, 4004-4013 (2008)
Bhalchandra S Lele et al.
Biomacromolecules, 6(1), 475-482 (2005-01-11)
The use of enzymes in conjunction with inorganic photocatalysts requires stability against photooxidation. In this paper, we describe enhanced stabilization of a model enzyme, chymotrypsin, to photooxidation driven by titanium dioxide exposed to ultraviolet light (TiO(2)-UV). Stabilization is achieved conjugating