Merck
532916
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbuttersäureethylester -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)