Merck
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chinuclidinol -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-3-Hydroxy-chinuclidin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
Beilstein:
80123
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
344-350 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)