Wichtige Dokumente
528692
2-(6-Bromhexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
Synonym(e):
2-(6-Bromhexyloxy)-tetrahydro-2H-pyran, 6-Tetrahydropyraryloxy-1-bromhexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Enthält
1% potassium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
InChIKey
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?