Wichtige Dokumente
241091
trans-4-Phenyl-3-buten-2-on
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
InChIKey
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?