Merck
517879
Sigma-Aldrich
trans-Benzylidenacetophenon-d12
98 atom % D
Synonym(e):
Benzylidenacetophenon-d12
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD=CDCOC6D5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChIKey
DQFBYFPFKXHELB-KVFDGITRSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)