Merck
51059
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-Methylimidazolium-Tetrachloraluminat
≥95%
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium-tetrachloroaluminat, Basionics® AC 09
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11AlCl4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥94.5% (HPLC)
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.484
Dichte
1.304 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.Al.4ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;;;;;/h4-6H,3H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChIKey
UYYXEZMYUOVMPT-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
424.4 °F
Flammpunkt (°C)
218 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tingting Wang et al.
Oncology letters, 19(3), 1727-1734 (2020-03-21)
A Disintegrin And Metalloprotease Domain 29 (ADAM29) and Family with sequence similarity 135 member B (FAM135B) genes have been reported to be associated with a carcinogenic risk of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). However, to the best of our knowledge