Wichtige Dokumente
495859
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-cyanid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Benzene-d5-acetonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
SUSQOBVLVYHIEX-RALIUCGRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)