Merck
492442
Sigma-Aldrich
DL-Lysin-ε-15N -dihydrochlorid
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.Cl.NC(CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i7+1;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-ADOWEKEWSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1