Wichtige Dokumente
491403
2-Methoxyethanol-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
1.003 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)