Wichtige Dokumente
491144
1,4-Phenylendiamin-d8
98 atom % D
Synonym(e):
1,4-Benzoldiamin-d8, 1,4-Diaminobenzol-d8
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4
InChIKey
CBCKQZAAMUWICA-GCJHLHDMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?