Merck
490814
Sigma-Aldrich
Natriumnitrit-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
15N-markiertes Natriumnitrit
About This Item
Lineare Formel:
Na15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Capilla Mata-Pérez et al.
Frontiers in plant science, 11, 962-962 (2020-07-28)
Nitro-fatty acids (NO2-FAs) are novel molecules resulting from the interaction of unsaturated fatty acids and nitric oxide (NO) or NO-related molecules. In plants, it has recently been described that NO2-FAs trigger an antioxidant and a defence response against stressful situations.