Wichtige Dokumente
490083
L-Methionin-1-13C
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][C@](N)(CCSC)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-TXZHAAMZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nature communications, 11(1), 1251-1251 (2020-03-08)
Ferroptosis is a newly characterized form of regulated cell death mediated by iron-dependent accumulation of lipid reactive oxygen species and holds great potential for cancer therapy. However, the molecular mechanisms underlying ferroptosis remain largely elusive. In this study, we define