Merck
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
Synonym(e):
1,2,3-Propanetriol-d3
About This Item
Lineare Formel:
(DOCH2)2CHOD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Selbstzündungstemp.
698 °F
Zusammensetzung
D2O and H2O, ≤1.5%
Brechungsindex
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)