Wichtige Dokumente
489190
Eicosan-d42
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Deuterated eicosane
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
220 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+42
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2
InChIKey
CBFCDTFDPHXCNY-ILDSYVRBSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?