489174
Benzyloxyaceton
90%
Synonym(e):
1-Benzyloxy-2-propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Verunreinigungen
3% (benzyloxy)acetic acid
3% benzyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
phenyl
SMILES String
CC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
YHMRKVGUSQWDGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 7-benzyloxy-6-methyl-5-hepten-1-yne
- (Z)-2-methylhept-2-en-6-yn-1-o1
- (S)-(+)-1,2-propanediol, 1-benzyl ether
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)