Wichtige Dokumente
112860
4′-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon
99%
Synonym(e):
4-Chlor-α,α,α-trifluoracetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
180-183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
ketone
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?