Wichtige Dokumente
487708
p-Kresol-methyl-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Methyl-13C-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Farbe
colorless to light yellow, liquid phase
white to off-white, solid phase
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1+1
InChIKey
IWDCLRJOBJJRNH-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?