Wichtige Dokumente
487236
m-Xylol-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-13C2-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-48 °C (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]c1cccc([13CH3])c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
IVSZLXZYQVIEFR-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?