Merck
616540
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromethan-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Ethylen-d3 dibromid
About This Item
Lineare Formel:
BrCDHCD2Br
Molekulargewicht:
190.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
131-132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C (lit.)
Dichte
2.214 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D,2D2
InChIKey
PAAZPARNPHGIKF-APAIHEESSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)