Merck
279293
Natriumacetat-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethansäure-1-13C Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3 13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.03
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4335203
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumacetat-1-13C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)